Documenti
R750514
1,2,3,4-TETRACHLORONAPHTHALENE-BIS(HEXA-CHLOROCYCLOPENTADIENE) ADDUCT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H4Cl16
Numero CAS:
Peso molecolare:
811.503
Numero MDL:
Altre note