Documenti
R466417
SODIUM, 3,4-DIHYDROXY-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE-2-SULFINATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H7NaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.262
Numero MDL:
Altre note