Documenti
R349135
1-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H20Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.225
Numero MDL:
Altre note