CRM68737
Aldicarb-sulfoxide
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereo isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
BXPMAGSOWXBZHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)