Documenti fondamentali
QBD11305
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C102H204N2O51
Peso molecolare:
2274.69
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Amino-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-acid can be used to introduce a hydrophilic dPEG through reaction with either the amine or the carboxyl.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)