QBD10553
MAL-dPEG®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C40H60F4N2O17/c41-32-31-33(42)39(44)40(38(32)43)63-37(50)4-7-51-9-11-53-13-15-55-17-19-57-21-23-59-25-27-61-29-30-62-28-26-60-24-22-58-20-18-56-16-14-54-12-10-52-8-5-45-34(47)3-6-46-35(48)1-2-36(46)49/h1-2,31H,3-30H2,(H,45,47)
TYRMHYMPAXBKTH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)