Documenti fondamentali
QBD10249
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®4-OH
Sinonimo/i:
11-Amino-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, Polyethylene glycol, T4EGMA, Tetraethylene glycol monoamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 131.00
1000 MG
CHF 260.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 131.00
1000 MG
CHF 260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2
ANOJXMUSDYSKET-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Amino-dPEG®4-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (14.3 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)