Documenti fondamentali
QBD10361
Sigma-Aldrich
Diamido-dPEG®11-diamine
Scegli un formato
1000 MG
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 MG
CHF 1’020.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H70N4O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 1’020.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
InChI
VQBJUJRROIKNNI-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Diamido-dPEG®11-diamine is a linear, carboxylate reactive homobifunctional dPEG® crosslinker of length of 57.1 Å. The dPEG® chain contains exactly 11 repeat units. It is hydrophilic and non-immunogenic. Products conjugated to dPEG® crosslinkers have improved water solubility, reduced immunogenicity, and larger hydrodynamic volume, which results in longer serum half-life in vivo.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)