Documenti fondamentali
QBD10067
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®6-acid
Sinonimo/i:
1-amino-3,6,9,12,15,18-Hexaoxaheneicosan-21-oic acid, 3-[(17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadec-1-yl)oxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1000 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 MG
CHF 571.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H31NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C15H31NO8/c16-2-4-20-6-8-22-10-12-24-14-13-23-11-9-21-7-5-19-3-1-15(17)18/h1-14,16H2,(H,17,18)
PVRGRRPCHFTMMD-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Amino-dPEG®6-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (25.1 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)