89761
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine, ≥95.0% (NT)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (NT)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Densità
1.046 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
OCUICOFGFQENAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.