QBD10224
Bis-dPEG®5-NHS ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C22H32N2O13/c25-17-1-2-18(26)23(17)36-21(29)5-7-31-9-11-33-13-15-35-16-14-34-12-10-32-8-6-22(30)37-24-19(27)3-4-20(24)28/h1-16H2
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3