Vai a
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
Sinonimo/i:
Diversified Biotech TNY-WTR, lab marker, laboratory marker pen, marker, pen
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 11.50
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41103032
CHF 11.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
color
black
General description
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Legal Information
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z743546Z744086Z738603
Solvent resistant pen black
Z744086
Solvent resistant pen
description
extra fine tip, black
description
twin-tip, fine / ultra fine, black
description
black
description
phosphorescent marking pen
color
black
color
black
color
-
color
-
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-WTR
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TNY-TWIN
manufacturer/tradename
Diversified Biotech 1000-BLACK
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GLWR-1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teeny writer laboratory marker
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)