Documenti fondamentali
QBD10195
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-MAL
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
25 MG
CHF 332.00
CHF 332.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 332.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H71N5O16S
Peso molecolare:
922.09
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 332.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O
InChI
FMIDVLYXFRCQAD-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Biotin-dPEG®11-MAL takes advantage of the well-known, specific Michael reaction between a maleimide group and a free sulfhydryl to allow site-specific biotin labeling of molecules in aqueous media within the pH range of 6.5 – 7.5. The single molecular weight dPEG® spacer (50.5 Å) provide precise spacing between the biotin moiety and the labeled molecule. The dPEG® spacer imparts water solubility to the labeled molecule while reducing immunogenicity, aggregation, and precipitation of labeled biomolecules or other labeled compounds.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)