Documenti fondamentali
M10204
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
99%
Scegli un formato
5 G
CHF 29.60
25 G
CHF 83.70
CHF 29.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 29.60
25 G
CHF 83.70
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.65
Beilstein:
609005
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 29.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
P. ebollizione
173 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The