P53373
Propyl isocyanate
99%
Sinonimo/i:
1-Isocyanatopropane, 1-Propyl isocyanate, n-Propyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCN=C=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?