P50919
Propargylamine hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
2-Propynylamine hydrochloride, 3-Amino-1-propyne hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCC#C
InChI
1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges