Documenti fondamentali
745731
Sigma-Aldrich
Dipropargylamine
97%
Sinonimo/i:
4-Azahepta-1,6-diyne, N,N-Di(prop-2-ynyl)amine, N-(2-Propyn-1-yl)-2-propyn-1-amine, N-(2-Propynyl)-2-propyn-1-amine, Di-2-propynylamine, NSC 80652
Scegli un formato
1 G
CHF 72.70
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 72.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 72.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Densità
0.900 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C#CCNCC#C
InChI
1S/C6H7N/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2,7H,5-6H2
RGSODMOUXWISAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Kristen Bennett et al.
Applied and environmental microbiology, 82(8), 2270-2279 (2016-01-31)
Nitrosomonas europaea is an aerobic nitrifying bacterium that oxidizes ammonia (NH3) to nitrite (NO2 (-)) through the sequential activities of ammonia monooxygenase (AMO) and hydroxylamine dehydrogenase (HAO). Many alkynes are mechanism-based inactivators of AMO, and here we describe an activity-based