P4607
1,4-Pentadiene
99%
Sinonimo/i:
Allylethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
11.91 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. eboll.
26 °C (lit.)
Punto di fusione
−148 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves