333646
1,13-Tetradecadiene
90%
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
131 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?