Documenti
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluene
98%
Sinonimo/i:
4-Methylbiphenyl
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
267-268 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7