Documenti fondamentali
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
Sinonimo/i:
3-Bromopropyl phenyl ether
Scegli un formato
25 G
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 181.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5O(CH2)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)