O9409
2-Oxazolidinone
98%
Sinonimo/i:
1,3-Oxazolidin-2-one, 2-Oxazolidone, 2-Oxo-1,3-oxazolidine, 2-Oxotetrahydro-1,3-oxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
220 °C/48 mmHg (lit.)
Punto di fusione
83-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NCCO1
InChI
1S/C3H5NO2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves