Documenti fondamentali
860166
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 353.00
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 353.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 353.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
184-186 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of human BACE-1 inhibitors[1]
Additive for crystal nucleation and growth[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Samuels et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 24(1), 143-146 (1986-01-01)
DBA/2J mice were exposed in utero, between days 15-18 of gestation, to either of two enzyme inhibitors, previously shown to decrease blood-brain, large-neutral amino acid transport in adults: L-methionine-RS-sulfoximine and 2-imidazolidone-4-carboxylic acid. The young mice demonstrated persistently altered motor behavior
Heuisul Park et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2900-2904 (2008-04-25)
We describe synthesis and evaluation of a series of cyclic urea derivatives with hydroxylethylamine isostere. Modification of P3, P1, and P2' and combination of SAR display a >100-fold increase in potency with good cellular activity (IC(50)=0.15microM) relative to the previously
S. Devarakonda, et al.,
Journal of Crystal Growth, 204, 525-538 (1999)