Documenti fondamentali
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 33.50
100 G
CHF 38.80
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 33.50
100 G
CHF 38.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.11
Beilstein:
7604036
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2