Documenti fondamentali
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
Scegli un formato
10 G
CHF 25.70
25 G
CHF 61.00
CHF 25.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 25.70
25 G
CHF 61.00
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Beilstein:
1102322
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 25.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.55 (lit.)
P. ebollizione
159 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-27 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)