Documenti
N32008
Sigma-Aldrich
Norbornane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
UMRZSTCPUPJPOJ-KNVOCYPGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3