Documenti fondamentali
N17734
Sigma-Aldrich
6-Nitroindoline
97%
Sinonimo/i:
6-Nitro-2,3-dihydroindole, NSC 80658
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reactant for preparation of 2-[(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]melatonin analogs as novel MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Reactant for synthesis of isoindigo and azaisoindigo glycosides as anticancer agents
  • Reactant for preparation of arylfurancarboxamides with Nav1.8 voltage-gated Na channel blocking/analgesic activities
  • Reactant for preparation of bicyclic benzamides as 5-HT1 receptor agonists
  • Reactant for preparation of antiarrhythmic benzopyrans
  • Reactant for preparation of 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)