Documenti fondamentali
188271
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 106.00
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
OAHGNOHGHOTZQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of pyridinium chlorochromate in dichloromethane to yield 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polyaza heterocycles. Part 2. Nucleophilic substitution of halogens in halogenoquinoxalino [2, 3-c] cinnolines.
Ahmad A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2751-2758 (1994)
Brian Dobosh et al.
STAR protocols, 2(4), 100892-100892 (2021-11-09)
Neutrophils are difficult to study, particularly in tissues, due to their short half-life and propensity for activation. We describe an organotypic airway model that uses patient airway fluid to enable the transmigration of blood neutrophils to acquire an airway-like phenotype