Documenti fondamentali
MT51192107
Mettler Toledo LogStraight fingerprint reader
Scegli un formato
1 EA
CHF 510.00
CHF 510.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 510.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
CHF 510.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51192107
Descrizione generale
No more user names to enter, no more cumbersome password management. With LogStraight, the biometric fingerprint reader, the operators simply put their finger onto the reader and the DM density meter or RM refractometer knows immediately who they are.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)