Documenti fondamentali
Z675903
Drawer organizers
3-compartments
Scegli un formato
1 EA
CHF 58.80
CHF 58.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 58.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
JA.01
CHF 58.80
Check Cart for Availability
Caratteristiche
3-compartments
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS2538A
Misura
460 mm × 307 mm × 63 mm
Descrizione generale
2 compartments 430 x 80 mm & 1 compartment 430 x 110 mm
Keeps supplies organized and easily accessible. Polystyrene organizers are perfect for storing and organizing small laboratory supplies. Protect fragile items such as glassware. Fit in standard drawers or on benches and shelves.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)