Documenti fondamentali
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidine
99%
Sinonimo/i:
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Beilstein:
79807
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)