Documenti fondamentali
M67400
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentene
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1731096
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
4.45 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
572 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
53-54 °C (lit.)
Densità
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or