M54201
2-(Methylthio)aniline
97%
Sinonimo/i:
2-(Methylmercapto)aniline, 2-Aminothioanisole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.624 (lit.)
P. eboll.
234 °C (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup