Vai a
07955
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Aminophenyl phenyl sulfide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
CHF 88.50
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
413-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2363643
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
CHF 88.50
Prezzo di listinoCHF 118.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
color
gray-brown
functional group
thioether
SMILES string
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.41566225045166766
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
functional group
thioether
functional group
-
functional group
sulfone
functional group
-
color
gray-brown
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)