A71352
4-Aminophenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
2-(4-Aminophenyl)acetic acid, 4-Aminobenzeneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
light yellow to tan
Punto di fusione
201 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3