Documenti fondamentali
M17403
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-nitroaniline
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-p-anisidine, 4-Amino-3-nitroanisole
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Beilstein:
880318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
123-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
896.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
480 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6