M153
Acido maleico
99%
Sinonimo/i:
Acido cis-Butenedioico, Acido tosilico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
Densità
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)