Documenti fondamentali
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)