Documenti
L204188
9-HYDROXY-8,8-DIMETHYL-9,10-DIHYDRO-2H,8H-PYRANO(2,3-F)CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.265
Numero MDL:
Altre note