Key Documents
L179981
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(5-BROMO-2-{[(2E)-3-PHENYL-2-PROPENOYL]OXY}BENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H28BrN3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.542
Numero MDL:
Altre note