Documenti
L100978
8-ETHYL-2,4-DIMETHYL-5-OXO-5,8-DIHYDROPYRIDO(2,3-D)PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.256
Numero MDL:
Altre note