Documenti fondamentali
K3603
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone
98%
Sinonimo/i:
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.21
Beilstein:
112276
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCc2sccc12
InChI
1S/C8H8OS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h4-5H,1-3H2
GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)