JKA7014
4arm-PEG5K
average MN 5,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4arm-PEG5K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 5,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.