Documenti
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
Sinonimo/i:
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 5000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3