Documenti fondamentali
JKA13015
Sigma-Aldrich
mPEG12
SH, methoxy PEG12 thiol, monodisperse
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
500 MG
CHF 811.00
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 811.00
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2SH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 811.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG12-SH,
Stato
liquid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)