Documenti fondamentali
743127
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
2,000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
Scegli un formato
250 MG
CHF 147.00
1 G
CHF 448.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 147.00
1 G
CHF 448.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mw 2,000
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)