Documenti fondamentali
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Sinonimo/i:
PA-PEG4-PA
Scegli un formato
1 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 193.00
About This Item
Formula condensata:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Malonic acid ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
M1296
Malonic acid
Questions
  1. What is the molecular weight for Product JKA12021?
    1 answer
    1. The molecular weight for Product JKA12021 is approximately 338 Da.