902551
BocNH-PEG4-acid
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azanonadecan-19-oic acid, Boc-NH-PEG4-CH2COOH
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.4641
Densità
1.1395 g/mL
Gruppo funzionale
Boc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C15H29NO8/c1-15(2,3)24-14(19)16-4-5-20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13(17)18/h4-12H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
SHMYENBXRNPSOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)