Documenti fondamentali
JKA12018
Sigma-Aldrich
Propionic Acid-PEG12-propionic acid
About This Item
Formula condensata:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)