Documenti fondamentali
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Sinonimo/i:
MgCp2
About This Item
Formula condensata:
Mg(C5H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
Stato
solid
Punto di fusione
180 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 12 Magnesium
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)